2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421158-1G PC421158-5G
APOSPC421158-1GEA 719 DKK
APOSPC421158-1G APOSPC421158-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188811
CAS-nummer: 796090-23-8