tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421142-1G PC421142-250MG
APOSPC421142-1GEA 2460 DKK
APOSPC421142-1G APOSPC421142-250MG
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formel: C₁₂H₁₂F₂O₃
MDL Number: MFCD11975649
CAS-nummer: 467442-12-2