2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 3550 DKK
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
Molekylvægt: 204.04 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28739689
CAS-nummer: 1805421-04-8