6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421113-1G PC421113-250MG PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA 3100 DKK
APOSPC421113-1G APOSPC421113-250MG APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30721252
CAS-nummer: 1782390-81-1