2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421103-1G PC421103-250MG
APOSPC421103-1GEA 3570 DKK
APOSPC421103-1G APOSPC421103-250MG
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid 95%
2,6-Dichloro-3-fluoroisonicotinic acid
Formel: C₆H₂Cl₂FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24490307
CAS-nummer: 149468-00-8