1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC421100-10G PC421100-1G PC421100-5G
APOSPC421100-10GEA 10460 DKK
APOSPC421100-10G APOSPC421100-1G APOSPC421100-5G
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-2,3-difluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel: C₇H₂BrF₅O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22580964
CAS-nummer: 1417569-62-0