4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421095-1G PC421095-500MG PC421095-5G
APOSPC421095-1GEA 1760 DKK
APOSPC421095-1G APOSPC421095-500MG APOSPC421095-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide 97%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Formel: C₆H₃BrF₃N·BrH
Smeltepunkt: 197…209 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19690886
CAS-nummer: 1354425-60-7