2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC421075-100MG PC421075-1G PC421075-250MG
APOSPC421075-100MGEA 556 DKK
APOSPC421075-100MG APOSPC421075-1G APOSPC421075-250MG
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-4-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16606208
CAS-nummer: 1227571-99-4