2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421030-1G PC421030-500MG PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA 589 DKK
APOSPC421030-1G APOSPC421030-500MG APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₂NO
Molekylvægt: 224.003 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185842
CAS-nummer: 845827-14-7