2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421028-1G PC421028-500MG
APOSPC421028-1GEA 2260 DKK
APOSPC421028-1G APOSPC421028-500MG
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-6-(difluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₄ClF₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185850
CAS-nummer: 1214377-45-3