2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421010-1G PC421010-250MG PC421010-5G
APOSPC421010-1GEA 1040 DKK
APOSPC421010-1G APOSPC421010-250MG APOSPC421010-5G
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
2',4'-Dichloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₉Cl₂FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16350604
CAS-nummer: 611220-24-7