3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC421007-1G PC421007-5G PC421007-250MG
APOSPC421007-1GEA 1040 DKK
APOSPC421007-1G APOSPC421007-5G APOSPC421007-250MG
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
3'-Fluoro-2-(3-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀F₂O
Smeltepunkt: 49…51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD12605191
CAS-nummer: 40281-51-4