Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Fluoro-2-oxopropanoic acid sodium salt monohydrate, 3-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
PC4205-1G
PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA
3260
DKK
APOSPC4205-1G
APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Formel:
C₃H₂FO₃·Na·H₂O Smeltepunkt: 145 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00149108 CAS-nummer: 238754-68-2 EINECS: 220-880-1 |