3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC420032-1G PC420032-500MG PC420032-250MG
APOSPC420032-1GEA 3080 DKK
APOSPC420032-1G APOSPC420032-500MG APOSPC420032-250MG
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
3-Bromo-1,1-difluorocyclobutane
Formel: C₄H₅BrF₂
Molekylvægt: 170.983 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22989493
CAS-nummer: 1310729-91-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III