3,3-Difluorocyclobutanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC420031-1G
PC420031-250MG
PC420031-100MG
APOSPC420031-1GEA
2510
DKK
APOSPC420031-1G
APOSPC420031-250MG
APOSPC420031-100MG
3,3-Difluorocyclobutanone 97%
3,3-Difluorocyclobutanone
Formel:
C₄H₄F₂O Molekylvægt: 106.071 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD18791190 CAS-nummer: 1273564-99-0 UN nummer: 1224 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...