cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: cis-1-Amino-3-fluorocyclobutane hydrochloride, cis-3-Fluorocyclobutanamine hydrochloride
PC420030-100MG PC420030-250MG
APOSPC420030-100MGEA 2620 DKK
APOSPC420030-100MG APOSPC420030-250MG
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride 95%
cis-3-Fluorocyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₄H₈FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106124
CAS-nummer: 1408075-13-7