1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC420003-1G PC420003-250MG
APOSPC420003-1GEA 3080 DKK
APOSPC420003-1G APOSPC420003-250MG
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid 97%
1-Amino-3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₅H₇F₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17480490
CAS-nummer: 1225532-86-4