N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4'-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzanilide
PC4175W-1G PC4175W-5G
APOSPC4175W-1GEA 691 DKK
APOSPC4175W-1G APOSPC4175W-5G
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide 98%
N-(4-Fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₄H₉F₄NO
Molekylvægt: 283.221 g/mol
Smeltepunkt: 101…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045089
CAS-nummer: 33489-71-3