4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4170-1G PC4170-5G
APOSPC4170-1GEA 2680 DKK
APOSPC4170-1G APOSPC4170-5G
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole 98%
4-Chloro-5-(difluoromethyl)-2-fluoro-1,3-thiazole
Formel: C₄HClF₃NS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04972713
CAS-nummer: 105315-45-5