3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 164 DKK
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molekylvægt: 183.2 g/mol
Smeltepunkt: 240…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004273
CAS-nummer: 456-88-2
EINECS: 220-104-1