3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4148-250MG PC4148-5G PC4148-25G
APOSPC4148-250MGEA 164 DKK
APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G APOSPC4148-25G
3-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Smeltepunkt: 240…250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004273
CAS-nummer: 456-88-2
EINECS: 220-104-1