[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-4-boronic acid
PC412554-1G PC412554-250MG
APOSPC412554-1GEA 1350 DKK
APOSPC412554-1G APOSPC412554-250MG
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid 95%
[2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]boronic acid
Formel: C₆H₄BClF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188845
CAS-nummer: 1446486-10-7