3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412525-1G PC412525-250MG
APOSPC412525-1GEA 2780 DKK
APOSPC412525-1G APOSPC412525-250MG
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
3-Methyl-4-trifluoromethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504858
CAS-nummer: 871362-79-7