5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412498-1G PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA 691 DKK
APOSPC412498-1G APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913937
CAS-nummer: 1217500-69-0