2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412497-25G PC412497-5G PC412497-1G
APOSPC412497-25GEA 6840 DKK
APOSPC412497-25G APOSPC412497-5G APOSPC412497-1G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18397559
CAS-nummer: 1354819-26-3