5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412439-1G PC412439-250MG PC412439-5G
APOSPC412439-1GEA 915 DKK
APOSPC412439-1G APOSPC412439-250MG APOSPC412439-5G
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester 97%
5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BFO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16996304
CAS-nummer: 1400976-17-1