[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412422-1G PC412422-5G
APOSPC412422-1GEA 933 DKK
APOSPC412422-1G APOSPC412422-5G
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
[2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD21603758
CAS-nummer: 1331945-14-2