2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412398-1G PC412398-5G
APOSPC412398-1GEA 1910 DKK
APOSPC412398-1G APOSPC412398-5G
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester 96%
2-Ethoxy-6-trifluoromethylpyridine-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BF₃NO₃
Molekylvægt: 317.112 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17214287
CAS-nummer: 1256359-30-4