2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412347-1G PC412347-250MG
APOSPC412347-1GEA 6370 DKK
APOSPC412347-1G APOSPC412347-250MG
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2,4-Dichloro-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BCl₂FO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD19981520
CAS-nummer: 1417914-09-0