3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Chloro-2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Chloro-2-fluoropyridne-5-boronic acid pinacol ester
PC412317-1G
PC412317-250MG
APOSPC412317-1GEA
2220
DKK
APOSPC412317-1G
APOSPC412317-250MG
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
3-Chloro-2-fluoropyridine-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₄BClFNO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD16995268 CAS-nummer: 1220219-73-7 |