3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412286-1G PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA 7650 DKK
APOSPC412286-1G APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₄BClFNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143597
CAS-nummer: 1218790-15-8