5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC412224-1G PC412224-250MG
APOSPC412224-1GEA 3450 DKK
APOSPC412224-1G APOSPC412224-250MG
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride 98%
5-(Aminomethyl)-2-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Formel: C₇H₉BFNO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053811
CAS-nummer: 1072946-46-3