2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2-Fluoro-5-isopropylphenyl)boronic acid
PC412198-1G PC412198-250MG
APOSPC412198-1GEA 3230 DKK
APOSPC412198-1G APOSPC412198-250MG
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015760
CAS-nummer: 1256354-92-3