3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC412069-1G PC412069-500MG PC412069-5G
APOSPC412069-1GEA 1160 DKK
APOSPC412069-1G APOSPC412069-500MG APOSPC412069-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08706257
CAS-nummer: 208641-98-9