4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411338-1G PC411338-25G PC411338-5G
APOSPC411338-1GEA 197 DKK
APOSPC411338-1G APOSPC411338-25G APOSPC411338-5G
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₄BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12824332
CAS-nummer: 1049730-37-1