1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411336-1G PC411336-25G PC411336-5G
APOSPC411336-1GEA 4310 DKK
APOSPC411336-1G APOSPC411336-25G APOSPC411336-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11558118
CAS-nummer: 1174305-81-7