3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411335-1G PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA 1510 DKK
APOSPC411335-1G APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₄F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18262323
CAS-nummer: 681034-51-5