4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411333-1G PC411333-5G
APOSPC411333-1GEA 1480 DKK
APOSPC411333-1G APOSPC411333-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01312008
CAS-nummer: 153085-14-4