4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411330-1G PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA 2970 DKK
APOSPC411330-1G APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Formel: C₈H₆F₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03420652
CAS-nummer: 480438-97-9