4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411327-1G PC411327-5G
APOSPC411327-1GEA 654 DKK
APOSPC411327-1G APOSPC411327-5G
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole 95+%
4-Chloro-1-(2-fluoroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₆ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25371345
CAS-nummer: 1429419-75-9