2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 305 DKK
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀F₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25371225
CAS-nummer: 1431962-93-4