5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 262 DKK
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₇H₆ClF₂NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25371274
CAS-nummer: 1431963-04-0