3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 164 DKK
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₇H₇F₂NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD25371275
CAS-nummer: 1431965-57-9