1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411302-1G PC411302-5G
APOSPC411302-1GEA 251 DKK
APOSPC411302-1G APOSPC411302-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₂IN₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD15146436
CAS-nummer: 1217862-89-9