1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC411300-1G PC411300-5G
APOSPC411300-1GEA 915 DKK
APOSPC411300-1G APOSPC411300-5G
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₄H₄F₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04971168
CAS-nummer: 908014-77-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III