Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411287-1G PC411287-250MG PC411287-500MG
APOSPC411287-1GEA 6100 DKK
APOSPC411287-1G APOSPC411287-250MG APOSPC411287-500MG
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Ethyl 6,6-difluorospiro[2.5]octane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₆F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30471658
CAS-nummer: 1447942-88-2