2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411285-1G PC411285-250MG PC411285-500MG
APOSPC411285-1GEA 12990 DKK
APOSPC411285-1G APOSPC411285-250MG APOSPC411285-500MG
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
2-Fluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₈H₁₄FN·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22683335
CAS-nummer: 1263178-15-9