1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411282-1G PC411282-250MG PC411282-500MG
APOSPC411282-1GEA 6590 DKK
APOSPC411282-1G APOSPC411282-250MG APOSPC411282-500MG
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Formel: C₆H₁₀F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD29918535
CAS-nummer: 1784303-38-3