cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411279-100MG PC411279-1G PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA 3250 DKK
APOSPC411279-100MG APOSPC411279-1G APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₈F₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106129
CAS-nummer: 1408075-93-3