trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC411278-100MG PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA 5860 DKK
APOSPC411278-100MG APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formel: C₅H₈F₃NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23106128
CAS-nummer: 1408075-16-0